Learn More
Thermo Scientific™ BS3 (bis(Sulfosuccinimidyl)Suberat)
Artikelnummer. 10075843 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Stück
50 Milligramm
8 Stück
Artikelnummer. 10075843
Marke: Thermo Scientific™ 21586
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit BS3; besteht aus Sulfo-NHS-Ester-Gruppen, die durch einen wasserlöslichen Spacerarm von 11,4 A getrennt sind, der für die Vernetzung von Zelloberflächenproteinen geeignet ist.
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) ist Bis(sulfosuccinimidyl)suberat, ein homobifunktionaler, wasserlöslicher, nicht spaltbarer und nicht membrangängiger Amin-Amin-Crosslinker.
Besondere Merkmale:
  • Vernetzung von Zelloberflächenproteinen vor Zelllyse und Immunpräzipitation
  • Identifizierung von Rezeptor-Ligand-Wechselwirkungen durch chemische Vernetzung
  • “Fixieren” von Proteinwechselwirkungen zur Identifizierung von schwachen oder transienten Proteininteraktionen
  • Identifizierung von Wechselwirkungen benachbarter Proteine
  • Proteinvernetzung zur Herstellung von Biokonjugaten über Einzelschritt-Reaktionen
  • Immobilisierung von Proteinen auf aminbeschichteten Oberflächen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Amin
Cleavable Nein
Molekulargewicht 572,43
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 11,4 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Zellpermeabilität Nein
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Homobifunktional
Reaktiver Teil Sulfo-NHS-Ester
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Pulver
Menge 1 g
Löslichkeit Wasser
Format Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker