Learn More
ERLAB BSC - Solis Classic 1200
Artikelnummer. 30484793 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kammermaterial:
Edelstahl (304)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kammermaterial Packungsgröße
30484793 Edelstahl (304) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30484793 Lieferant ERLAB Lieferanten-Nr. NORHOT19843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6995.00 €
    6507.00 € / 1 Stück
    Sparen 488.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der mikrobiologische Sicherheitsarbeitsplatz bietet optimalen Schutz für den Bediener.
  • Der mikrobiologische Sicherheitsschrank ERLAB bietet einen fortschrittlichen Schutz für Laborpersonal, Proben und die Umgebung bei der Arbeit mit pathogenen oder empfindlichen biologischen Agenzien.
  • Es verfügt über hocheffiziente HEPA- oder ULPA-Filter, die bis zu 99,999 % der Partikel in der Luft auffangen und so einen kontaminationsfreien Arbeitsplatz und eine molekulare Filtration gewährleisten.
  • Die unidirektionale laminare Luftströmung erzeugt eine sterile, partikelkontrollierte Zone, die das Risiko einer Kreuzkontamination bei Handhabungsvorgängen deutlich reduziert.
  • Das ergonomische Design, einschließlich einer schrägen Frontblende und eines geräumigen Arbeitsbereichs, verbessert den Benutzerkomfort und die Sicht bei längerer Nutzung.
  • Der mikrobiologische Sicherheitsarbeitsplatz von Erlab unterstützt ein breites Anwendungsspektrum in der Mikrobiologie, Zellkultur, Molekularbiologie und pharmazeutischen Qualitätskontrolle.
  • Einhaltung internationaler Normen wie EN 12469 und ISO 14644-1 gewährleistet zertifizierte Leistung und Anwendersicherheit
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 12469-2000
Kammermaterial Edelstahl (304)
Produkttyp Biosicherer Schrank
Geräuschpegel 56 dBA
Steckdosen 2
Leistungsaufnahme 170 W
Anschlüsse USB-A, DOP
Spannung 230 V