Learn More
Erlab BSC - Solis Essentiel 1500
Artikelnummer. 18056272 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kammermaterial:
Edelstahl (304)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kammermaterial Packungsgröße
18056272 Edelstahl (304) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18056272 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. NORHOT19835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12945.00 €
    12052.00 € / 1 Stück
    Sparen 893.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie den Sicherheitswerkbank Solis Essentiel 1500 mit kompaktem Design, fortschrittlicher Sicherheit und intuitiver Bedienung für Forschung und Lehre.
  • Modell: Solis Essentiel 1500
  • Äußere Abmessungen (mm) ohne Sockel: L 1635 x B 820 x H 1421 (passt durch 80 cm breite Türen bei geöffneten Paneelen)
  • Sicherheit: Klasse 100 – ISO 5, konform mit NF EN ISO-14644-1:2015 / EN 12469-2000
  • Filtration: HEPA H14 für Luftstrom und Absaugung (99,995 % MPPS, EN 1822-1:2019)
  • Doppelbelüftungssystem
  • Materialien: Garraum und Arbeitsfläche aus gebürstetem Edelstahl 304L mit verglasten Seitenwänden
  • Elektrisch betriebenes Frontfenster mit patentierter Reinigungsvorrichtung, intuitiver Touchscreen mit optischem und akustischem Alarm, 2 Steckdosen mit Schutzabdeckung und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Spannung: 230 V – 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 550 W
  • Luftdurchsatz: 1240 m³ /h
Spezifikation
Kammermaterial Edelstahl (304)
Produkttyp Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II
Modell Solis Essentiel 1500
Geräuschpegel 60 dBA
Steckdosen 2
Leistungsaufnahme 290 W