Learn More
Erlab BSC Solis Premium 900
Artikelnummer. 31793963 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geräuschpegel:
63 dBA
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geräuschpegel Packungsgröße
31793963 63 dBA 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31793963 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. NORHOT19855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10510.00 €
    9807.00 € / 1 Stück
    Sparen 703.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet dank seiner leistungsstarken Filtertechnologie eine sichere Arbeitsumgebung. Kompakt, ergonomisch und auf die Anforderungen moderner Labore ausgelegt, gewährleistet er optimalen Schutz für den Anwender, die Proben und die Arbeitsumgebung.
  • Ausrüstung und Optionen für Erlab Gehäuse und Sicherheitsschränke: Diese Ausrüstung vervollständigt und passt Erlab kanallose Gehäuse sowie mikrobiologische Sicherheitsschränke an die spezifischen Anforderungen jedes Labors an. Jede Option ist so konzipiert und validiert Erlab , dass sie integriert werden kann, ohne die Eindämmungs- und Schutzleistung der Geräte zu beeinträchtigen.
  • Entworfen und validiert von Erlab:
    • Komponenten, die für ein bestimmtes Gehäuse oder eine Schrankreferenz entwickelt wurden
    • Integration, die den Luftstrom, die Eindämmung und den Schutz des Bedieners bewahrt
    • Materialien, die für chemische und biologische Resistenz sowie einfache Dekontamination ausgewählt wurden
    • Kompatibel mit Erlab verbundenen Überwachungs- und Sicherheitsprogrammen
  • Passen Sie Ihren Arbeitsplatz an Ihre Protokolle an: Extraktionsoptionen, Lösungen für Vorderfenster und Zugang, Dekontaminationssysteme, Dichtungszubehör und Innenausstattungen ermöglichen es, den Arbeitsplatz für die behandelten Produkte, die im Gehäuse installierte Ausrüstung und die vom Bediener geforderte Ergonomie zu konfigurieren.
  • Die Installation ist so konzipiert, dass sie schnell durchgeführt werden kann, ohne dass die Zertifizierung der Ausrüstung bei Vorschrift Erlab beeinträchtigt wird.
  • Hauptvorteile:
    • Werkseitig validierte Option, vollständig kompatibel mit der Zielausrüstung.
    • Aufrechterhaltung von Eindämmungs- und Bedienerschutzleistung.
    • Materialien, die für chemische und biologische Laborumgebungen geeignet sind.
    • Verbessert Ergonomie, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
    • Schnelle Installation ohne Auswirkungen auf die Gerätezertifizierung.
Spezifikation
Kammermaterial Edelstahl (304)
Produkttyp Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II
Geräuschpegel 63 dBA
Steckdosen 2
Leistungsaufnahme 1300 W