Learn More
Tocris Bioscience™ BSI 201
PARP-1 inhibitor
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Iodo-3-nitrobenzamide |
|---|---|
| CAS | 160003-66-7 |
Beschreibung
PARP1 inhibitor. Inhibits growth of certain breast cancer cell lines in vitro. Non-selectively modifies cysteine-containing proteins in tumor cells. Inhibits ionizing radiation-induced DNA single-stranded breaks in lymphoid cell lines in vivo.Spezifikation
| 4-Iodo-3-nitrobenzamide | |
| 160003-66-7 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Store at Room Temperature
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts