missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BSSP4 Monoclonal Antibody (246702)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30535528
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30535528 500 μg 500 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30535528

Marke: Invitrogen™ MA561090

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

This gene encodes a member of the trypsin family of serine proteases. The enzyme is expressed in the airways in a developmentally regulated manner. The gene is part of a cluster of serine protease genes on chromosome 16.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BSSP4
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 246702
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen PRSS22
Gen-Zugriffsnummer Q9ER10
Gen-Alias 4733401N09Rik; brain-specific serine protease 4; BSP-2; BSSP4; BSSP-4; hBSSP-4; MGC9599; prosemin; protease, serine 22; protease, serine S1 family member 22; protease, serine, 22; PRSS22; Prss26; Serine protease 22; serine protease 26; SP001LA; Tryptase epsilon; UNQ302/PRO343
Gensymbole PRSS22
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Tryptase epsilon /BSSP-4, Ala33-Ser306.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 70835
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.