Learn More
Corning™ BTD-Ventilkopf komplett
Artikelnummer. 16802100 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2,5 bis 10 ml
25 bis 100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
16802100 2,5 bis 10 ml 1 Stück
16812100 25 bis 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16802100 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 6851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00 €
    107.44 € / 1 Stück
    Sparen 7.56 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Ventilkopf komplett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung BTD-Ventilkopf komplett
Volumen (metrisch) 2,5 bis 10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensieren organischer oder anorganischer Flüssigkeiten