Learn More
BTK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen BTK
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16851185
Unterlagen ansehen
Proteintech
21581-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16841185
Unterlagen ansehen
Proteintech
21581-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene plays a crucial role in B-cell development. Mutations in this gene cause X-linked agammaglobulinemia type 1, which is an immunodeficiency characterized by the failure to produce mature B lymphocytes, and associated with a failure of Ig heavy chain rearrangement.
Spezifikation
Spezifikation
BTK
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
P35991, Q06187
12229, 367901, 695
BTK Fusion Protein Ag16133
Primary
-20°C
BTK
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AGMX1, AT, ATK, B cell progenitor kinase, BPK, Bruton tyrosine kinase, BTK, IMD1, PSCTK1, Tyrosine protein kinase BTK, XLA
Btk
IgG
Antigen Affinity Chromatography