Learn More
BTLA/CD272 Antibody (BTLA/1528), FITC, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18647108 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18647108 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18647108
Marke: Novus Biologicals NBP308619F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
BTLA/CD272 Monoclonal antibody specifically detects BTLA/CD272 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen BTLA/CD272
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon BTLA/1528
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias B and T lymphocyte associated, B and T lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte-associated protein, BTLA1, CD272, CD272 antigen, FLJ16065, MGC129743
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant extracellular human BTLA/CD272 protein (Uniprot: Q7Z69)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 151888
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ