missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTLA/CD272 Antibody (HMBT-6B2), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18237328 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18237328 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18237328

Marke: Novus Biologicals NBP281117APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

BTLA/CD272 Monoclonal specifically detects BTLA/CD272 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BTLA/CD272
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon HMBT-6B2
Konjugat APC
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias B and T lymphocyte associated, B and T lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte-associated protein, BTLA1, CD272, CD272 antigen, FLJ16065, MGC129743
Gensymbole BTLA
Wirtsspezies Armenian Hamster
Immunogen This antibody was raised by immunising Armenian hamsters with mouse BTLA/CD272:Fc fusion protein.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 151888
Testspezifität This antibody is specific for B and T lymphocyte attenuator (BTLA), which functions as a negative regulator of T cell activation and proliferation, and attenuates B cell proliferation upon associating with its known ligand, herpes virus entry mediator (HVEM).
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.