Learn More
Invitrogen™ BTN1A1 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
500.00 € - 1262.00 €
Spezifikation
Antigen BTN1A1 Biosimilar
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283206
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559943
100 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30282930
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559944
1 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term ICT-01-N297A.
BTN1A1 (Butyrophilin) is the major protein associated with fat droplets in the milk. It is a member of the immunoglobulin superfamily. It may have a cell surface receptor function. The human butyrophilin gene is localized in the major histocompatibility complex (MHC) class I region of 6p and may have arisen relatively recently in evolution by the shuffling of exons between 2 ancestral gene families.
Spezifikation
Spezifikation
BTN1A1 Biosimilar
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
Primary
Protein A
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2