Learn More
R&D Systems™ BTS
Beschreibung
Selective inhibitor of the ATPase activity of skeletal muscle myosin II subfragment 1 (S1) (IC50 ∽ 5 mM). Reversibly blocks gliding motility and suppresses force and twitch production in fast skeletal muscle.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | BTS |
| CAS | 1576-37-0 |
| Menge | 10 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Summenformel | C14H15NO2S |
| Formelmasse | 261.34 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 261.339 |