Learn More
BTX™ FOOTSWITCH FOR ECM 830
Beschreibung
- Funktioniert anstelle der Starttaste an der Vorderseite des Generators
- Ideal bei der Durchführung von In-vivo/In-ovo-Genverabreichung oder nuklearen Transferexperimenten, wenn beide Hände für die Probenmanipulation benötigt werden
- Kompatibel mit BTX-Generatoren gemäß Tabelle1
1Auch kompatibel mit einigen älteren Modellgeräten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Thermo Fisher Scientific™ Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vivo-Genverabreichung, In-ovo-Genverabreichung und nuklearer Transfer/Klonierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Legacy ECM 830 Square Wave Elektroporationssystem (Modelle ohne Touchscreen) |
| Produktlinie | BTX-Elektroporation |
| Produkttyp | Elektroporationszubehör |
| Beschreibung | Legacy ECM 830 Fußpedal (kompatibel mit Modellen ohne Touchscreen) |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 3,5 in. |
| Tiefe (metrisch) | 89 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Höhe (metrisch) | 51 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 10 ft. |
| Mehr anzeigen |