Learn More
BTX™ HT 25-Well-Elektroporationsplatten
Artikelnummer. 15427320
Change view
Click to view available options
Größe (metrisch) Abstand:
2 mm
4 mm
Volumen (metrisch):
100 μl (Arbeiten)
250 μ l
Menge:
6/Pckg.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Größe (metrisch) Abstand Volumen (metrisch) Menge unitSize
15427320 2 mm 100 μl (Arbeiten) Je 1 1 Stück
15497310 4 mm 250 μ l Je 1 1 Stück
15407320 4 mm 250 μ l 6/Pckg. 6 Stück
15437320 2 mm 100 μl (Arbeiten) 6/Pckg. 6 Stück
4 options
Artikelnummer. 15427320
Marke: BTX™ 450466
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit ECM630 und ECM830 Elektroporationssystemen
  • 25-Well-Einweg-Elektroporationsplatte
  • 4 mm Spalt
  • 200 μl
  • 1 Platte
Spezifikation
Format 25-Well
Zur Verwendung mit (Anwendung) siRNA-Transfektion, Bibliotheksstudien und Stammzellenprojekt
Zur Verwendung mit (Geräte) ECM 630HT, ECM 830HT, Gemini X2 HT Elektroporationssystem
Material Polycarbonat in medizinischer Qualität, poliertes Aluminium
Produktlinie BTX-Elektroporation
Produkttyp Elektroporation Verbrauchsmaterialien
Beschreibung 25-Well Einweg-Elektroporationsplatte, 2 mm-Spalt, 100 μl, beschichtet, 1 Platte
Elektroporationskammer 25-Well-Elektroporationsplatte
Enthält 1 x Platte mit Versiegelung
Menge Je 1
Größe (angloamerikanisch) Lücke 0.078 Zoll
Größe (metrisch) Abstand 2 mm
Volumen (metrisch) 100 μl (Arbeiten)
Sterilität Steril
Pulse Form Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle
Hochdurchsatz-Kompatibilität Ja