Learn More
BTX™ Apparatus Tweezertrodes™ Elektrodenkits
Artikelnummer. 15487280
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
7 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15487280 7 mm 1 Stück
15497280 10 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15487280
Marke: BTX™ undefined
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wiederverwendbare In-vivo-Elektroden im Pinzettenstil, geeignet für die Medikamentengabe oder Gentransfer bei Tieren
  • Bestehend aus einer Standard 11.5 cm-Pinzette, modifiziert mit Scheibenelektroden aus Edelstahl oder Platin an der Spitze
  • Kompatibel mit BTX Gemini X2 und ECM-2001 Elektroporationssystemen
  • Der Abstand zwischen den Scheibenelektroden kann von 1 mm auf mehr als 2 cm eingestellt werden
  • Kann leicht gereinigt werden
Kits werden mit BTX524-Koaxialkabel für den Anschluss an Elektroporationsgeneratoren geliefert
Bestellinformation
Tweerzertrode Kits (Kat.- Nr. BTX450486 ) und zusätzliches Kabel (BTX524 ) auch separat erhältlich.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-Vivo-Anwendungen, einschließlich bei der In-Utero- und Ex-vivo-Gentransfektion, Eletroporationstherapie und transdermale Verabreichung von Medikamenten.
Zur Verwendung mit (Geräte) ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+, Legacy ECM 2001 Generator
Material Edelstahl
Produktlinie BTX-Elektroporation
Produkttyp Elektroden-Kit
Spannung 0/1000V
Beschreibung Tweezertrodes Elektroden-Kit, Edelstahl, 7 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.27 in.
Durchmesser (metrisch) 7 mm
Elektrodenform Rund
Enthält Kabel
Länge (angloamerikanisch) 0.27 in.
Länge (angloamerikanisch) Elektrode 0.47 in.
Länge (metrisch) 7 mm
Länge (metrisch) Elektrode 12 mm
Bereich der Impulslänge 10 μs bis 99 ms in PBS
Menge Je 1
Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 %
Größe (angloamerikanisch) Lücke < 0,04 in. bis > 0,79 in.
Größe (metrisch) Abstand < 1 mm bis > 2 cm
Pinzettengröße 11,5 cm
Sterilität Unsteril
Anschlusstyp Bananenkabel
Pulse Form Rechteckwelle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.