Learn More
BTX™ Apparatus Tweezertrodes™ Elektrodenkits
Artikelnummer. 15497280
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
7 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15497280 10 mm 1 Stück
15487280 7 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15497280
Marke: BTX™ 450166
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wiederverwendbare In-vivo-Elektroden im Pinzettenstil, geeignet für die Medikamentengabe oder Gentransfer bei Tieren
  • Bestehend aus einer Standard 11.5 cm-Pinzette, modifiziert mit Scheibenelektroden aus Edelstahl oder Platin an der Spitze
  • Kompatibel mit BTX Gemini X2 und ECM-2001 Elektroporationssystemen
  • Der Abstand zwischen den Scheibenelektroden kann von 1 mm auf mehr als 2 cm eingestellt werden
  • Kann leicht gereinigt werden
Kits werden mit BTX524-Koaxialkabel für den Anschluss an Elektroporationsgeneratoren geliefert
Bestellinformation
Tweerzertrode Kits (Kat.- Nr. BTX450486 ) und zusätzliches Kabel (BTX524 ) auch separat erhältlich.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-Vivo-Anwendungen, einschließlich bei der In-Utero- und Ex-vivo-Gentransfektion, Eletroporationstherapie und transdermale Verabreichung von Medikamenten.
Zur Verwendung mit (Geräte) ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+ Legacy ECM 2001 Generator
Material Edelstahl
Produktlinie BTX-Elektroporation
Produkttyp Elektroden-Kit
Spannung 0/1000V
Beschreibung Tweezertrodes Elektroden-Kit, Edelstahl, 10 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.39 in.
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Elektrodenform Rund
Enthält Kabel
Länge (angloamerikanisch) 0,39 in.
Länge (angloamerikanisch) Elektrode 0.47 in.
Länge (metrisch) 10 mm
Länge (metrisch) Elektrode 12 mm
Bereich der Impulslänge 10 μs bis 99 ms in PBS
Menge Je 1
Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 %
Größe (angloamerikanisch) Lücke < 0,04 in. bis > 0,79 in.
Größe (metrisch) Abstand < 1 mm bis > 2 cm
Pinzettengröße 11,5 cm
Sterilität Unsteril
Anschlusstyp Bananenkabel
Pulse Form Rechteckwelle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.