Learn More
BTX™ Genetrodes™ Elektroden-Kits
Artikelnummer. 15437280
Change view
Click to view available options
Elektrodenform:
Gebogene L-Form
Gerade
Länge (metrisch) Elektrode:
1 mm
3 mm
5 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Elektrodenform Länge (metrisch) Elektrode unitSize
15437280 Gerade 5 mm 1 Stück
15457280 Gebogene L-Form 5 mm 1 Stück
15477280 Gebogene L-Form 1 mm 1 Stück
15447280 Gerade 10 mm 1 Stück
15467280 Gebogene L-Form 3 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 15437280
Marke: BTX™ 450160
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
45-0203 Genetroden/Genepaddle-Halter, 45-0201 quadratische Pfostenkabel und 45-0210 koaxiales Bananenstecker-Kabel
Wiederverwendbare Nadelelektroden, erhältlich in fünf Modellen für die Anforderungen Ihrer Anwendungen
  • Wiederverwendbare Nadelelektroden, die mit BTX Gemini X2 und ECM-2001-Elektroporationssystemen kompatibel sind
  • In fünf Modellen erhältlich
  • Die Modelle 508 und 510 sind gerade mit Goldspitzen für allgemeine In-vivo-Anwendungen
  • Die Modelle 512, 514 und 516 sind L-förmige Elektroden mit Goldspitzen, die für die In-ovo-Elektroporation entwickelt wurden
  • Der 515 Genetrodes Halter ermöglicht die korrekte Positionierung aller Elektroden in einem vorgegebenen Abstand (10 Rillen, 1 mm voneinander entfernt)
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) In vivo-, ex-vivo-, in ovo-Genverabreichungsanwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) ECM 830, ECM 2001+, ECM 2001 und Gemini X2
Material Gold
Spannung 0/200V
Beschreibung Genetrodes-Kit, gerade, 5 mm (GOLDSPITZE)
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,02 in.
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Elektrodenform Gerade
Enthält Halter (45-0203), Kabel (45-0216)
Länge (angloamerikanisch) Elektrode 0,19 in.
Länge (metrisch) Elektrode 5 mm
Lebensdauer Über ∼1.500 Impulse
Pulszahlenbereich 1 s bis 99 h
Bereich der Impulslänge 10 μs bis 99 ms in PBS
Menge Je 1
Größe (angloamerikanisch) Lücke 0,03 bis 0,39 in.
Größe (metrisch) Abstand 1 bis 10 mm
Spitzentyp Nadelausführung
Sterilität Unsteril
Anschlusstyp Bananenstecker auf Mikrograbber
Pulse Form Rechteckwelle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.