Learn More
BTX™ Genetrodes™ Elektroden-Kits
Wiederverwendbare Nadelelektroden, erhältlich in fünf Modellen für die Anforderungen Ihrer Anwendungen
Marke:  BTX™ 450162
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15457280
  • 1435.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet: 45-0203 Genetroden/Genepaddle-Halter, 45-0201 quadratische Pfostenkabel und 45-0210 koaxiales Bananenstecker-Kabel
Beschreibung
Beschreibung
  • Wiederverwendbare Nadelelektroden, die mit BTX Gemini X2 und ECM-2001-Elektroporationssystemen kompatibel sind
  • In fünf Modellen erhältlich
  • Die Modelle 508 und 510 sind gerade mit Goldspitzen für allgemeine In-vivo-Anwendungen
  • Die Modelle 512, 514 und 516 sind L-förmige Elektroden mit Goldspitzen, die für die In-ovo-Elektroporation entwickelt wurden
  • Der 515 Genetrodes Halter ermöglicht die korrekte Positionierung aller Elektroden in einem vorgegebenen Abstand (10 Rillen, 1 mm voneinander entfernt)
Spezifikation
Spezifikation
In Ovo-Anwendungen
Gold
Electroporation accessory
Genetrodes Kit, 5 mm L-Shape (GOLD TIP)
0,5 mm
45-0203 Genetroden/Genepaddle Halter, 45-0201 quadratisches Pfostenkabel und 45-0210 koaxiales Bananensteckerkabel
5 mm
1 s bis 99 h
1 Ea.
1 bis 10 mm
Non-sterile
Square Wave
ECM 830, EMC 2001, ECM 630 Generator
BTX Electroporation
0/200V
0.02 in.
Gebogene L-Form
0,19 in.
Über ∼1.500 Impulse
10 μs bis 99 ms in PBS
0,03 bis 0,39 in.
Gold-Tipp
Banana Plug to Micrograbber
Sonderangebote
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.