Learn More
BTX™ Genetrodes™ Elektroden-Kits
Click to view available options
Elektrodenform:
Gebogene L-Form
Gerade
Länge (metrisch) Elektrode:
1 mm
3 mm
5 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
45-0203 Genetroden/Genepaddle-Halter, 45-0201 quadratische Pfostenkabel und 45-0210 koaxiales Bananenstecker-Kabel
- Wiederverwendbare Nadelelektroden, die mit BTX Gemini X2 und ECM-2001-Elektroporationssystemen kompatibel sind
- In fünf Modellen erhältlich
- Die Modelle 508 und 510 sind gerade mit Goldspitzen für allgemeine In-vivo-Anwendungen
- Die Modelle 512, 514 und 516 sind L-förmige Elektroden mit Goldspitzen, die für die In-ovo-Elektroporation entwickelt wurden
- Der 515 Genetrodes Halter ermöglicht die korrekte Positionierung aller Elektroden in einem vorgegebenen Abstand (10 Rillen, 1 mm voneinander entfernt)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vivo-, ex-vivo-, in ovo-Anwendungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ECM 830, ECM 2001+, ECM 2001 und Gemini X2 |
| Material | Gold |
| Produktlinie | BTX-Elektroporation |
| Produkttyp | Elektroporationszubehör |
| Spannung | 0/200V |
| Beschreibung | Genetroden, 1 mm, L-Form (GOLDSPITZE) |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,02 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 0,5 mm |
| Elektrodenform | Gebogene L-Form |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.