Läs mer
BTX™ Genetrodes™ Elektroden-Kits
Produktkod. p-4908618
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Elektrodenform:
Gebogene L-Form
Gerade
Länge (metrisch) Elektrode:
1 mm
3 mm
5 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15457280
Brand: BTX™ 450162
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Innehåller
45-0203 Genetroden/Genepaddle-Halter, 45-0201 quadratische Pfostenkabel und 45-0210 koaxiales Bananenstecker-Kabel
Wiederverwendbare Nadelelektroden, erhältlich in fünf Modellen für die Anforderungen Ihrer Anwendungen
  • Wiederverwendbare Nadelelektroden, die mit BTX Gemini X2 und ECM-2001-Elektroporationssystemen kompatibel sind
  • In fünf Modellen erhältlich
  • Die Modelle 508 und 510 sind gerade mit Goldspitzen für allgemeine In-vivo-Anwendungen
  • Die Modelle 512, 514 und 516 sind L-förmige Elektroden mit Goldspitzen, die für die In-ovo-Elektroporation entwickelt wurden
  • Der 515 Genetrodes Halter ermöglicht die korrekte Positionierung aller Elektroden in einem vorgegebenen Abstand (10 Rillen, 1 mm voneinander entfernt)
Specifikationer
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vitro-, Ex-vivo-, in-ovo-Anwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) ECM 830, ECM 2001+, ECM 2001 und Gemini X2
Material Gold
Produktlinie BTX-Elektroporation
Produkttyp Elektroporationszubehör
Spannung 0/200V
Beschreibung Genetrodes Kit, L-Form, 5 mm (GOLDSPITZE)
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,02 in.
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Elektrodenform Gebogene L-Form
Enthält Genetroden/Genepaddle Halter, 45-0203 quadratisches Pfostenkabel und 45-0201 koaxiales Bananensteckerkabel
Länge (angloamerikanisch) Elektrode 0,19 in.
Länge (metrisch) Elektrode 5 mm
Lebensdauer Über ∼1.500 Impulse
Pulszahlenbereich 1 s bis 99 h
Bereich der Impulslänge 10 μs bis 99 ms in PBS
Menge Je 1
Größe (angloamerikanisch) Lücke 0,03 bis 0,39 in.
Größe (metrisch) Abstand 1 bis 10 mm
Spitzentyp Nadelausführung
Sterilität Unsteril
Anschlusstyp Bananenstecker auf Mikrograbber
Pulse Form Rechteckwelle
Visa mer Visa mindre
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.