Learn More
BTX™ Genetrodes™ Elektroden
Artikelnummer. 15437260
Click to view available options
Elektrodenform:
Gebogene L-Form
Gerade
Länge (metrisch) Elektrode:
1 mm
3 mm
5 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15437260
Marke: BTX™ 450114
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wiederverwendbare Nadelelektroden, die mit BTX Gemini X2 und ECM-2001-Elektroporationssystemen kompatibel sind
  • Wiederverwendbare Nadelelektroden, die mit BTX Gemini X2 und ECM-2001-Elektroporationssystemen kompatibel sind
  • In fünf Modellen erhältlich
  • Die Modelle 508 und 510 sind gerade mit Goldspitzen für allgemeine In-vivo-Anwendungen
  • Die Modelle 512, 514 und516 sind L-förmige Elektroden mit Goldspitzen, die für In-vivo- und In-ovo-Elektroporationen entwickelt wurden
Bestellinformation
Genetrode-Halter mit Welle separat erhältlich (Kat.-Nr. BTX515).
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vivo-Genverabreichung, ex-vivo-Genverabreichung, In-ovo-Genverabreichung
Zur Verwendung mit (Geräte) ECM 830, EMC 2001, ECM 630 Generator
Material Gold
Spannung 0/200V
Beschreibung Genetroden, gerade, 10 mm (GOLDSPITZE)
Elektrodenform Gerade
Enthält Nur Genetrode
Länge (angloamerikanisch) Elektrode 0,39 in.
Länge (metrisch) Elektrode 10 mm
Lebensdauer Über ∼ 1.500 Impulse
Pulszahlenbereich 1 s bis 99 h
Bereich der Impulslänge 10 μs bis 99 ms in PBS
Menge Je 1
Größe (angloamerikanisch) Lücke 0,03 bis 0,39 in.
Größe (metrisch) Abstand 1 bis 10 mm
Spitzentyp Gold-Tipp
Sterilität Unsteril
Anschlusstyp Bananenstecker auf Mikrograbber
Pulse Form Rechteckwelle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.