Learn More
BTX™ Genetrodes™ Elektroden
Beschreibung
- Wiederverwendbare Nadelelektroden, die mit BTX Gemini X2 und ECM-2001-Elektroporationssystemen kompatibel sind
- In fünf Modellen erhältlich
- Die Modelle 508 und 510 sind gerade mit Goldspitzen für allgemeine In-vivo-Anwendungen
- Die Modelle 512, 514 und516 sind L-förmige Elektroden mit Goldspitzen, die für In-vivo- und In-ovo-Elektroporationen entwickelt wurden
Bestellinformation
Genetrode-Halter mit Welle separat erhältlich (Kat.-Nr. BTX515).
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vivo-Genverabreichung, ex-vivo-Genverabreichung, In-ovo-Genverabreichung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ECM 830, ECM 2001+, ECM 2001 und Gemini X2 |
| Material | Gold |
| Produktlinie | BTX Elektroporatoren |
| Produkttyp | Elektroporationszubehör |
| Spannung | 0/200V |
| Beschreibung | Genetroden, 3 mm, L-Form (GOLDSPITZE) |
| Elektrodenform | Gebogene L-Form |
| Enthält | Nur Genetrode |
| Länge (angloamerikanisch) Elektrode | 0,11 in. |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.