Learn More
BTX™ Mikroobjektträger für Elektrofusionskammern
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch) Lücke:
0,019 in.
0,039 in.
0,12 in.
0,39 in.
Elektrodenform:
Rechteckige Elektroden
Runde Drahtelektroden
Feldtyp:
Homogen
divergent
Volumen (metrisch):
20 μl
40 μl
650 μl
2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Beobachten Sie Ausrichtung und Fusion unter einem Mikroskop
- Microslide 450 verfügt über zwei Röhrchen aus Edelstahl, die auf einem Glasobjektträger montiert sind, und erzeugt ein abweichendes Feld
- Microslide 453 verfügt über zwei Edelstahlstäbe, die im Abstand von 3.2 oder 10 mm angebracht werden können, um homogene Felder zu erzeugen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Embryonenmanipulation, Kerntransfer, Zellfusion, Hybridomproduktion, Pflanzen-Protoplast-Fusion |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ECM 830, GEMINI X2, ECM 2001+ |
| Material | Glaskammer, Edelstahlelektrode |
| Produkttyp | Zubehör für die Elektroporationsprobe |
| Display | Touchscreen |
| Elektrodenform | Runde Drahtelektroden |
| Feldtyp | divergent |
| Menge | 10 Pk. |
| Größe (angloamerikanisch) Lücke | 0,019 in. |
| Größe (metrisch) Abstand | 0,5 mm |
| Mehr anzeigen |