Learn More
BTX™ Mikroobjektträger für Elektrofusionskammern
Artikelnummer. 15467250
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch) Lücke:
0,019 in.
0,039 in.
0,12 in.
0,39 in.
Elektrodenform:
Rechteckige Elektroden
Runde Drahtelektroden
Feldtyp:
Homogen
divergent
Volumen (metrisch):
20 μl
40 μl
650 μl
2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15467250
Marke: BTX™ 450105
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beobachten Sie Ausrichtung und Fusion unter einem Mikroskop
  • Beobachten Sie Ausrichtung und Fusion unter einem Mikroskop
  • Microslide 450 verfügt über zwei Röhrchen aus Edelstahl, die auf einem Glasobjektträger montiert sind, und erzeugt ein abweichendes Feld
  • Microslide 453 verfügt über zwei Edelstahlstäbe, die im Abstand von 3.2 oder 10 mm angebracht werden können, um homogene Felder zu erzeugen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Embryonenmanipulation, Kerntransfer, Zellfusion, Hybridomproduktion, Pflanzen-Protoplast-Fusion
Zur Verwendung mit (Geräte) ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+ Generator
Material Glas und Edelstahl
Produkttyp Elektroporationszubehör
Spannungsbereich (HV-Modus) Max. 500 V
Display Farbe
Elektrodenform Rechteckige Elektroden
Feldtyp Homogen
Menge Je 1
Größe (angloamerikanisch) Lücke 0,12 in.
Größe (metrisch) Abstand 3,2 mm
Volumen (metrisch) 650 μl
Sterilität Unsteril
Anschlusstyp Bananenstecker auf Mikrograbber
Schnittstelle Digitaler Anwender
Pulse Form Rechteckwelle