Learn More
BTX™ Sicherheitsständer für Elektroporation
Artikelnummer. 15487290
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstyp:
Bananenkabel
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstyp Packungsgröße
15487290 Bananenkabel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15487290 Lieferant BTX™ Lieferanten-Nr. 450207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 €
    1358.27 € / 1 Stück
    Sparen 311.73 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sicherheitsständer kompatibel mit BTX™ Gemini X2, ECM 399, ECM 630 und ECM 830 Elektroporationssysteme.
  • Zur Verwendung mit Fisher Einwegküvetten
  • Einzigartiges Design gewährleistet, dass nur Strom fließt, wenn der Deckel geschlossen ist
  • Gleichzeitig können bis zu zwei Küvetten elektroporiert werden
  • Separate Designs für Gemini X2 und Gemini SC
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einweg-Küvetten, für verschiedene Kammertypen/zwei Küvetten gleichzeitig
Zur Verwendung mit (Geräte) GEMINI X2, ECM 399, ECM 630, ECM 830
Produktlinie BTX-Elektroporation
Produkttyp Sicherheitsständer
Beschreibung Sicherheitsständer, einstellbarer Spalt (zur Verwendung mit Küvetten)
Enthält 4 mm-Bananenkabel
Menge Je 1
Sterilität Unsteril
Anschlusstyp Bananenkabel
Pulse Form Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle