Learn More
BTX™ Two-Needle Array™ Elektroden-Kits
Beschreibung
Beinhaltet
- Griff
- Sechs Arrays mit zwei Nadeln
- Mit wiederverwendbarem Array-Griff und sterilem Einweg-Array mit zwei Nadeln
- Ermöglicht die einfache, kostengünstige und sichere Direktinjektion von Muskelgewebe für die Plasmid-DNA-Abgabe.
- Kompatibel mit ECM™ 830, ECM 2001 und ECM 630
- Lieferung im praktischen Kit mit Delrin-Griff und 20 mm-Nadelarray aus Edelstahl (Packung mit 6 Stück). Separate Bestellung von Komponenten (Griffgröße passend zur Nadelarray-Größe) möglich.
Zwei Größen
- 5mm-Array und Griff für kleine Muskelmassen wie Tibialis der Maus empfohlen
- 10 mm-Größe geeignet für größere Muskelmassen wie der Musculus gastrocnemius der Ratte
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vivo Medikamente- oder Genverabreichung, Muskelgentherapie |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ECM 830, Gemini X2, ECM 2001, ECM 2001+Generator |
| Material | Edelstahl, Delrin |
| Produktlinie | BTX-Elektroporation |
| Produkttyp | Elektroporationszubehör |
| Spannung | 0/500V |
| Beschreibung | 2-Nadel-Array-Kit, 5 mm, 6er-Pck., mit Griff |
| Elektrodenform | Gerade/Nadel |
| Enthält | 6 x 5 mm 2-Nadel-Arrays, 1 x wiederverwendbarer Griff |
| Länge (angloamerikanisch) Elektrode | 0.78 Zoll |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.