Learn More
Hettich Lab Technology™ Becher
Artikelnummer. p-8009504
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2 x 25 ml
4 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10220052
Marke: Hettich Lab Technology™ 1369
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der Hettich Lab Technology™ Becher ist in einer Vielzahl von Ausführungen für individuell angepasste Zentrifugenlasten erhältlich.
  • In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
  • Konfigurationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von kundenspezifischen Zentrifugenanwendungen
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 x 15 ml
Bohrungsgröße (metrisch) 17,6 AD x 74 mm L
Behältertyp Becher
Anzahl Plätze 4
Röhrchengröße 15 ml