Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Becher für Blutbeutelsysteme
Artikelnummer. 11770729
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
11650
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11770729 11650 2 Stück
1 options
Artikelnummer. 11770729
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 13625
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für sichere Aufbewahrung von Blutbeuteln in Standardgröße für den Zentrifugierungsprozess.
  • Enthält Verbindungsstück aus Polypropylen, Nr. 13627, für Standardbeutel
  • Lieferung in einem Set mit 2 Stück
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 11650
Fassungsvermögen 1000 mL
Behältertyp Becher
Beschreibung Enthält Verbindungsstück Nr. 13627 aus Polypropylen