Learn More
Buerkle™ Eimer aus HDPE
Artikelnummer. 11981461 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,5 l
17 l
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe unitSize
11981461 10,5 l Schwarz 1 Stück
11961461 10,5 l Weiß 1 Stück
11971461 17 l Schwarz 1 Stück
11991461 17 l Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11981461 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 23070010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eimer aus HDPE zum Transportieren, Umfüllen und Mischen. Der breite Ausguss ermöglicht ein schnelles und sicheres Entleeren. Mit Kunststoffgriff.
  • HDPE, weiß oder schwarz
  • Mit Literskala, Teilung 1000 ml
  • Mit Ausguss
  • Schwarzer HDPE-Eimer, nicht für Lebensmittel geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Becher
Kapazität (metrisch) 10,5 l
Graduierungen Ja
Material HDPE
Farbe Schwarz
Außendurchmesser (metrisch) 286 mm
Griffmaterial Kunststoff
Höhe (metrisch) 289 mm
Enthält Griff
Menge Je 1