Beschreibung
- HDPE, weiß oder schwarz
- Mit Literskala, Teilung 1000 ml
- Mit Ausguss
- Schwarzer HDPE-Eimer, nicht für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Becher |
| Kapazität (metrisch) | 17 l |
| Graduierungen | Ja |
| Material | HDPE |
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 330 mm |
| Griffmaterial | Kunststoff |
| Höhe (metrisch) | 315 mm |
| Enthält | Griff |
| Menge | Je 1 |