Learn More
Buerkle™ Eimer zum Transport, Gießen und Mischen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,5 l
17 l
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Literskala, Graduierung von 1000 ml
- Mit Ausguss
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Becher |
| Kapazität (metrisch) | 10,5 l |
| Graduierungen | Ja |
| Material | HDPE |
| Farbe | Schwarz |
| Außendurchmesser (metrisch) | 286 mm |
| Griffmaterial | Kunststoff |
| Höhe (metrisch) | 289 mm |
| Enthält | Griff |
| Menge | Je 1 |