Learn More
Micronova™ BucketBinder™ Mehr-Eimer-System
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16265152 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau und gelb
Blau und rot
Blau, Rot und Gelb
Kapazität (angloamerikanisch):
3 x 6 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
16265152 Blau, Rot und Gelb 3 x 6 gal. 1 Stück
16245152 Blau und rot - 1 Stück
16255152 Blau und gelb - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16265152 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. BBTRDBREYE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00 €
    948.92 € / 1 Stück
    Sparen 51.08 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MicroNova™ BucketBinder™ Systeme für mehrere Becher sind ein kostengünstiges, ergonomisches Mehrfachbecher-System, das sperrige Wagen und Rahmen überflüssig macht.
Der BucketBinder™ Das Set enthält 2 oder 3 Polypropylen-Eimer mit Rollen und ein oder zwei Sätze BucketBinders (Eimerverbinder). Das System ermöglicht eine einfachere Reinigung und Lagerung – sowohl in kleinen als auch großen kontrollierten Umgebungen und im sterilen Kernbereich.
  • Polyketon-„Haken“ verbinden zwei oder drei rechteckige Eimer fest miteinander und ermöglichen so eine Vergrößerung oder Verkleinerung je nach Bedarf.
  • Die einfache Klemmfunktion ermöglicht die Befestigung vor oder nach dem Befüllen der Eimer mit Desinfektionsmittel.
  • Robust genug, um zwei oder drei Eimer mit jeweils bis zu 15 Litern Flüssigkeit zu sichern
  • Leicht – weniger als 2 lb. pro Paar – BucketBinders™ Sie sind beständig gegenüber starken Desinfektionsmitteln und können autoklaviert und gammabestrahlt werden.
  • Nach dem Anschluss können die Flachpressen W-9, W-92 und W-9B problemlos untergebracht werden. BoxWringer™ für Wischmopps mit Schnur oder W-94 Flachmopp mit Überdruck MegaWringer™ Wringer
  • Passt perfekt zu allem Micronova MZone™ FlatMops™ , SnapMops™ Und SlimLine™ Wischmopps.
  • Eimereinsätze lassen sich leicht austauschen, ohne sie komplett entfernen zu müssen. BucketBinders™ Die
  • BucketBinders™ passen zum B-7 AC Serie rechteckiger Eimer.
  • Autoklavierbar.
Specifications
Produkttyp Putzeimer
Kapazität (metrisch) 66 l (3 Eimer - 22 l/je)
Material Polypropylen, Polyketon, Edelstahl
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 3 x 6 gal.
Farbe Blau, Rot und Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Zur Verwendung mit (Geräte) W-9 Serie Auswringer
Höhe (metrisch) 37 cm
Länge (metrisch) 80 cm
Menge Je 1
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 65 cm