Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Eimer
Artikelnummer. p-8012657
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2 x 15 ml
4x 15 ml-Monovette-Röhrchen, Nr. 15015, 15020, 15023, 15024
6 x 15 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10508583
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 13038
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese Zentrifugenbehälter halten Röhrchen und Fläschchen sicher während des Zentrifugationsprozesses fest.
  • Für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten
  • Einige Modelle mit Gummimanschette erhältlich
Spezifikation
Typ Maschinenhaus/Falcon
Fassungsvermögen 2 x 15 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotoren 11030, 11036 für 2 Serienzentrifugen
Anzahl pro Packung 2/Pckg.