Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Eimer
Artikelnummer. 10083742
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ausschwenkbare Rotoren 11180, 11181
Ausschwenkbarer Rotor 11030, 11036; Fluggesellschaften 14029 bis 14035
Ausschwenkbarer Rotor 11150, 11152, Rechteckige Träger 18000 bis 18250, 18615, 1650
Ausschwenkbarer Rotor 11150, 85 mm Durchmesser. Runde Träger 17350, 17356, 17360, 17385, 17390
Ausschwenkbarer Rotor 11156, Rechteckige Träger 1800 bis 18200
Ausschwenkbarer Rotor 11192, runde Träger 14029 bis 14035
Ausschwenkbarer Rotor 11650, Runde Träger 17690, 17695, 17862, Adapter 13655, Rohr 13656
Ausschwenkrotor 11133
Ausschwingrotor 11150 und Mikrotiterplatten
Ausschwingrotor 11650, Träger 18605 bis 18607, 15- und 50-ml-Kulturröhrchen
Schwenkrotor 11030
Schwenkrotor 11118, Microtiter Platte 88311
Schwenkrotor 11165, 11166
Schwenkrotor 11182
Schwenkrotor 11192
Schwenkrotor 11650
Schwenkrotor 11650, 11660, Microtiter Und Deepwell Plates
Schwingkrotor 11150 und 85 mm Durchmesser Rundträger
Schwingrotor 11150,11151; Rechteckige Träger 18000 bis 18200
Schwingrotor 11180, Sechskantträger 18309 und 19312
Fassungsvermögen:
1 x 100 bis 15 ml
1 x 100 ml
1x 100 ml, 8 in, 37 x 203 mm-Glasröhrchen für Mineralöl
1x 50 ml-Kulturröhrchen
1 x 200 ml
1 x 50 ml
200 mL
2x 15 ml-Kulturröhrchen
4 x 100 ml
400 mL
500 mL
50 mL
650 mL
750 mL
800 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 Stück
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Fassungsvermögen Packungsgröße
10083742 Ausschwenkbarer Rotor 11192, runde Träger 14029 bis 14035 4 x 100 ml 2 Stück
11740739 Schwenkrotor 11165, 11166 1x 100 ml, 8 in, 37 x 203 mm-Glasröhrchen für Mineralöl 2 Stück
10147821 Schwenkrotor 11030 1 x 100 bis 15 ml 2 Stück
11780769 Schwingrotor 11150,11151; Rechteckige Träger 18000 bis 18200 1 x 200 ml 2 Stück
10427081 Schwenkrotor 11192 1 x 100 ml 2 Stück
10197531 Schwenkrotor 11192 1x 50 ml-Kulturröhrchen 2 Stück
10572823 Schwenkrotor 11192 2x 15 ml-Kulturröhrchen 2 Stück
10720265 Schwenkrotor 11030 1 x 50 ml 2 Stück
10137821 Ausschwenkrotor 11133 200 mL 2 Stück
11770769 Ausschwenkbare Rotoren 11180, 11181 200 mL 1 Stück
10249721 Ausschwenkbare Rotoren 11180, 11181 200 mL -
10780543 Ausschwenkbarer Rotor 11156, Rechteckige Träger 1800 bis 18200 200 mL -
10373323 Schwingrotor 11180, Sechskantträger 18309 und 19312 200 mL 2 Stück
10113362 Schwenkrotor 11182 400 mL 2 Stück
10659752 Ausschwenkbarer Rotor 11150, 85 mm Durchmesser. Runde Träger 17350, 17356, 17360, 17385, 17390 500 mL 2 Stück
10008712 Ausschwenkbarer Rotor 11030, 11036; Fluggesellschaften 14029 bis 14035 50 mL 2 Stück
11799048 Schwenkrotor 11650 650 mL 2 Stück
10596072 Schwingkrotor 11150 und 85 mm Durchmesser Rundträger 750 mL 2 Stück
10323853 Ausschwenkbarer Rotor 11650, Runde Träger 17690, 17695, 17862, Adapter 13655, Rohr 13656 800 mL 2 Stück
10336872 Ausschwenkbarer Rotor 11150, 11152, Rechteckige Träger 18000 bis 18250, 18615, 1650 - 4 Stück
10179972 Ausschwingrotor 11650, Träger 18605 bis 18607, 15- und 50-ml-Kulturröhrchen - 2 Stück
10391082 Ausschwingrotor 11150 und Mikrotiterplatten - 2 Stück
10594932 Schwenkrotor 11118, Microtiter Platte 88311 - 2 Stück
11779048 Schwenkrotor 11650, 11660, Microtiter Und Deepwell Plates - 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 10083742 Lieferant Sigma Laborzentrifugen™ Lieferanten-Nr. 13041
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesen Bechern können Sie Ihre Zentrifuge noch flexibler einsetzen. Sigma™ Zentrifugenbecher eignen sich optimal für den Einsatz in Forschungslaboren.
  • Zum Gebrauch mit Sigma Zentrifugen
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Formen und Größen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Ausschwenkbarer Rotor 11192, runde Träger 14029 bis 14035
Fassungsvermögen 4 x 100 ml
Behältertyp Rund
Material Polycarbonat-Schraubverschluss
Menge 2/Pckg.
Röhrchengröße 100 mL