Learn More
Thermo Scientific™ Becher für Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Ausschwingrotoren
Artikelnummer. 15600937 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HAEMAFlex 6/8 Ausschwingrotoren
Ovaler Einzel-Blutbeutelbecher für HAEMAFlex 12/16-Ausschwingrotor
Ovaler Einzel-Blutbeutelbecher für HAEMAFlex 6/8-Ausschwingrotor
Beschreibung:
12/16-Ausschwingrotoren
Oval, einzeln, Blutbeutel, Eimer, 6/8-Ausschwingrotor
Ovaler, einzelner Blutbeutelbecher, mit Dura-Coat (Set mit 2)
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Beschreibung unitSize
15600937 Ovaler Einzel-Blutbeutelbecher für HAEMAFlex 12/16-Ausschwingrotor 12/16-Ausschwingrotoren 2 Stück
15880582 HAEMAFlex 6/8 Ausschwingrotoren Ovaler, einzelner Blutbeutelbecher, mit Dura-Coat (Set mit 2) 2 Stück
15729389 Ovaler Einzel-Blutbeutelbecher für HAEMAFlex 6/8-Ausschwingrotor Oval, einzeln, Blutbeutel, Eimer, 6/8-Ausschwingrotor 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15600937 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75003846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3760.00 €
    3630.00 € / 2 Stück
    Sparen 130.00 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erweitern Sie mit einer Auswahl von Bechern für Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Blutbank-Rotoren die Kapazität der einzelnen Becher oder maximieren Sie die Gesamtzahl der Blutbeutel pro Zentrifugiervorgang.
Die Thermo Scientific Blutbankzentrifugen bieten die Flexibilität zur Auswahl von Rotoren mit höherer Kapazität oder zur Anpassung bestehender Arbeitsabläufe, mit einer Auswahl von Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotoren und Bechersystemen.
’Mit dem HAEMAFlex 6 Ausschwingrotor mit einer Blutbeutelkapazität von 6 x 550 ml decken Sie den Blutverarbeitungsbedarf Ihres Labors für normalen bis mittleren Durchsatz, oder rüsten Sie mit dem HAEMAFlex 8 Ausschwingrotor bei Verwendung desselben Bechersystems auf 8 x 550 ml-Beutel auf.
Wählen Sie für Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz den HAEMAFlex 12 Ausschwingrotor mit einer Kapazität von 12 x 500 ml-Blutbeuteln, oder erweitern Sie mit dem HAEMAFlex 16 Rotor die Kapazität Ihrer Zentrifuge bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel.
Erweitern Sie auf Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Becher mit Nickelbeschichtung, die Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkalinie Lösungen bieten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Ovaler Einzel-Blutbeutelbecher für HAEMAFlex 12/16-Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 16 x 500 ml
Typ Double Blood Bag Bucket
Beschreibung 12/16-Ausschwingrotoren