Learn More
Bucladesin-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30375394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375394 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375394 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49377850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bucladesine Sodium Salt
CAS 16980-89-5
Summenformel C18H23N5NaO8P
Menge 50 mg
Synonym 4H-Furo[3,2-d]-1,3,2-dioxaphosphorin, Adenosine deriv., Bucladesine Sodium, Bucladesine Sodium Salt, DC 2797, Dibutyryl 3',5'-Cyclic AMP Sodium Salt, Dibutyryl Cyclic AMP Monosodium Salt, Dibutyryl Cyclic AMP Sodium, Dibutyryl Cyclic AMP Sodium Salt, Dibutyryl-cAMP Sodium Salt, Monosodium Dibutyryl Cyclic AMP, N-6,O-2'-Dibutyryladenosine Cyclic 3',5'-Monophosphate Sodium Salt, N6,2'-O-Dibutyryl-3',5'-cyclic AMP Sodium Salt, N6,2'-O-Dibutyryladenosine-3',5'-monophosphate Monosodium Salt, N6,O2'-Dibutyryl-3',5'-cyclic AMP Sodium Salt, Sodium N6,2'-O-dibutyryladenosine 3',5'-Cyclic Phosphate, Sodium Dibutyryl 3',5'-Cyclic AMP, Sodium Dibutyryl cAMP, N-(9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-yl)-butyramide Cyclic Hydrogen Phosphate Butyrate (ester), Monosodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
SMILES [Na+].CCCC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@@H]4COP(=O)([O-])O[C@H]4[C@H]3OC(=O)CCC
Molekulargewicht (g/mol) 491.37
Formelmasse 491.1182