Learn More
Budesonid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323066 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323066 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10825000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Budesonide
CAS 51333-22-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Budesonide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C25 H34 O6
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Budesonide, 16α,17-[(1RS)-butylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
InChI-Formel InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
IUPAC-Name 16α ,17-[(1RS)-Butylidenbis(oxy)]-11β ,21-DiHydroxypregna-1,4-Dien-3,20-Dion
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 430.53
Menge 1 mL
Formelmasse 430,2355 g/mol