Learn More
Agilent BioTek Pufferflascheneinheit für 50 TS Mikrotiterplatten-Waschgerät
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät, Agilent BioTek Spender, Pipettiersysteme mit nicht autoklavierbaren Flüssigkeitspfaden
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit 50 TS Mikrotiterplatten-Streifen-Waschgerät
- Inhalt: Flasche, Kappe mit Anschluss und Schlauch
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Flasche, Steckverbinder, Kappe mit Anschluss und Schlauch |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 67.62 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Typ | Pufferflascheneinheit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät, Agilent BioTek Spender, Pipettiersysteme mit nicht autoklavierbaren Flüssigkeitspfaden |