Beschreibung
- Farbcodiert zur leichteren Identifizierung
- Anwenderfreundlich
- Lösen sich schnell auf
- Genauigkeit ±0.02 pH-Einheiten
- Ohne Konservierungsstoffe
- Preisgünstig
- Lagerung und Transport problemlos
- Lange Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| pH | 7 |
| Menge | 50 Kapseln |