Learn More
Pufferkonzentrat, pH 1,00, Flusssäure/Kaliumchlorid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15625320 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 St.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15625320 1 St. 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15625320
Marke: Honeywell-Fluka 387401EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für 500 ml Pufferlösung, Salzsäure/Kaliumchlorid
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferkonzentrat
pH 1
Menge 1 St.