Learn More
Pufferkonzentrat pH 4,00, für 500 ml Pufferlösung, Zitronensäure / Natriumhydroxid / Natriumchloridlösung, Solstice
Artikelnummer. 15695320
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ST.
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15695320 6 x 1 ST. 6 Stück
15685320 1 St. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15695320 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 387436X1EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00 €
    90.60 € / 6 Stück
    Sparen 85.40 €
    48% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für 500 ml Pufferlösung, Zitronensäure-/Natriumhydroxid-/Natriumchloridlösung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferkonzentrat pH4.00
Namenshinweis Für 500 ml Pufferlösung, Zitronensäure / Natriumhydroxid / Natriumchlorid Lösung
CAS 18996-35-5, 7647-14-5
CAS Max. % ≤10.0000%, ≤5.0000%
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH Calibration
Zur Verwendung mit (Geräte) pH Meter and Electrode
pH 4
Physikalische Form Liquid
Menge 6 x 1 ST.
Lösungstyp Puffer
Verpackung Ampulle
UN-Nummer NONH für alle Transportarten