Learn More
Pufferkonzentrat pH-Wert 5.00, für 500 ml Pufferlösung, Zitronensäure-/Natriumhydroxid-Lösung, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pufferkonzentrat pH5.00 |
| Namenshinweis | Für 500 ml Pufferlösung, Zitronensäure/Natriumhydroxidlösung |
| CAS | 100-56-1, 7732-18-5, 1310-73-2, 5949-29-1 |
| CAS Max. % | ≤0.0005%, ≤75.0000% |
| CAS Min. % | ≥69.5000% |
| Menge | 6 x 1 ea. |
| Lösungstyp | Buffer |
| MDL-Nummer | MFCD00147223 |
| Verpackung | Ampulle |