Learn More
Pufferkonzentrat pH-Wert 6.00, für 500 ml Pufferlösung, Zitronensäure-/Natriumhydroxid-Lösung, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15635330 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
6 x 1 ST.
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15635330 6 x 1 ST. 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15635330 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 387456X1EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Buffer concentrate pH 6.00
Namenshinweis For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution
CAS 100-56-1, 1310-73-2, 7732-18-5, 5949-29-1
CAS Max. % ≤0.0010%, ≤9.0000%
CAS Min. % ≥7.0000%
Menge 6 x 1 ST.
Lösungstyp Buffer
Verpackung Ampulle