Learn More
Pufferkonzentrat pH-Wert 9.00, Pufferkonzentrat pH-Wert 9.00, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
6 x 1 ea.
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pufferkonzentrat pH9.00 |
| Namenshinweis | Pufferkonzentrat pH9.00 |
| CAS Min. % | ≥92.0000%, ≥0.2000% |
| CAS | 7647-01-0, 1330-43-4 |
| CAS Max. % | <5.0000% |
| Menge | 6 x 1 ea. |
| Lösungstyp | Buffer |
| Verpackung | Ampulle |