Learn More
Pufferlösung in Dosierflasche, pH 7,00, Testo™
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Aufbewahrungskappen für testo 206 mit KCl-Gelfüllung. pH Pufferlösung jeweils in Dosierflaschen á 250mL.
Typ: Pufferlösung pH 7,00
Typ: Pufferlösung pH 7,00
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 7 |
| Menge | 250 ml |