Learn More
Puffer-Puderkissen, Hach Pacific Pty Ltd
Artikelnummer. 15618115
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 St.
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
pH:
10,01 ±0,02
4,01 ±0,02
7,00 ±0,02
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Farbe pH
15618115 250 St. Rot 4,01 ±0,02
15669524 250 St. Blau 10,01 ±0,02
15628115 250 St. Gelb 7,00 ±0,02
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15618115 Lieferant Hach Lieferanten-Nr. 2226964
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
pH-Puffer-Standardlösungen für Labor- und Feldanalysen.
pH-Puffer-Pulverkissen zur pH-Elektrodenkalibrierung. Jedes Pulverkissen bereitet 50 ml frische Pufferlösung vor. Farbkodiert zur einfachen Identifikation.
  • Rückverfolgbar auf NIST Standardreferenzmaterialien
  • Entwurf für den Einsatz mit Hach Zählern, Portfolio und anderen Zählern.
  • Zuverlässige Verpackung
  • pH-Puffer-Standardlösungen für Labor- und Feldanalysen
  • pH-Puffer-Pulverkissen zur pH-Elektrodenkalibrierung. Jedes Pulverkissen bereitet 50 ml frische Pufferlösung vor. Farbkodiert zur einfachen Identifikation.
  • Rückverfolgbar auf NIST Standardreferenzmaterialien
  • Ob im Labor oder im Feld, immer Messergebnisse durchzuführen, denen Sie vertrauen können, sind unerlässlich. Die Qualität des verwendeten Standard-pH-Werts ist entscheidend.
  • Entwurf für den Einsatz mit Hach Zählern, Portfolio und anderen Zählern.
  • Die Grundlage für genaue pH-Messungen ist eine gute Pflege und Kalibrierung der pH-Elektrode.
  • Zuverlässige Verpackung
  • Geliefert in luftdichter Verpackung, die eine garantierte Haltbarkeit gewährleistet.
    Technische Daten
  • Farbcodiert?: Ja
  • Beschreibung: pH-Puffer-Kalibrierungsreagenz
  • NIST Rückverfolgbar: Ja
  • Verpackungstyp: Puderkissen
  • Haltbarkeit: 24 Monate
  • Besondere Anmerkungen: Abwerfen
  • Nach Gebrauch zubereitete Lösung
  • Lagerbedingungen: 10 - 25 °C (Schutz vor Licht)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7
Schmelzpunkt 295 °C bis 300 °C (Zerlegung) (Literatur)
Siedepunkt 98,5 °C bis 99,5 °C (740 mmHg) (Literatur)
Farbe Rot
pH 4,01 ±0,02
Physikalische Form Pulver
Menge 250 St.
Summenformel C8H5KO4
Verpackung Pulverkissen
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer Powder Pillows pH 4.01
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydrogen phthalate, SPADNS