Learn More
Puffer, Referenzstandard, pH 3,00 ± 0,01 bei 25 °C, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31749476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 x 20 mL
Verpackung:
/Packung
Packungsgröße:
20 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
31749476 20 x 20 mL /Packung 20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31749476 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R149500020PK
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Buffer, Reference Standard, pH 3.00 ± 0.01 at 25°C
CAS 877-24-7, 7647-01-0, 7732-18-5
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
CAS Min. % 98.9, 1.02, 0.08
CAS Max. % 98.9, 1.02, 0.08
Farbe Farblos
Dichte 1
Konzentration 1X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierung
Zur Verwendung mit (Geräte) pH -Messgerät und Elektrode
pH 3
Physikalische Form Flüssig
Menge 20 x 20 mL
Lösungstyp pH-Puffer
Verpackung /Packung
Löslichkeitsinformationen In Wasser mischbar
Güte Not Available