Learn More
Pufferlösung, 12.0, Natriumhydrogenphosphat-/Natriumhydroxid-Lösung, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072082 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
6 x 100 ml
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15694050
Marke: Honeywell-Fluka 33651100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dinatriumhydrogenphosphat-/Natriumhydroxid-Lösung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung
Dichte 1.00 g/ml bei 20 °C
pH 12.0 (20 °C)
Menge 100 ml
UN-Nummer NONH für alle Transportarten