Learn More
Pufferlösung pH-Wert 13.0 (20° C), Glycin- / Natriumhydroxid- / Natriumchlorid-Lösung, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15604010 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15604010
Marke: Honeywell-Fluka 335521L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Glycin/Natriumhydroxid/Natriumchloridlösung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung
CAS 1336-21-6
pH 13.0 (20 °C)
Menge 1 l
Summenformel H5NO
MDL-Nummer MFCD00066650
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pufferlösung pH 13,00 (20°C)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide; caustic soda