Learn More
Pufferlösung pH-Wert 4.0 (20° C), mit Fungizid, Zitronensäure- / Natriumhydroxid- / Natriumchlorid-Lösung, SRM Traceacle-Zertifikat von NIST, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
5 l
10 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pufferlösung pH4.0 (20 °C) |
| Namenshinweis | Mit Fungizid, Zitronensäure-/Natriumhydroxid-/Natriumchlorid-Lösung, SRM Traceacle-Zertifikat von NIST |
| Siedepunkt | 100 °C |
| CAS Min. % | ≥90.0000% |
| CAS Max. % | ≤100.0000%, ≤2.0000% |
| CAS | 18996-35-5, 144-33-2, 7647-14-5 |
| Dichte | 1.0 g/cm3 |
| Menge | 6 x 1 l |
| Lösungstyp | Buffer |
| Verpackung | Poly-Flasche |